Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale HU-13 Gelelektrophoreseeinheit, Dicke 1.5 mm
Zur Verwendung mit der HU13 Midi horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- farbcodiert
- Höhe einstellbar
- Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
- Well-Tiefe bis zum maximalen 112-Probendurchsatz
Spezifikation
HU13 Midi Horizontal Gelelektrophorese-Einheit | |
16 | |
35 μl |
Kamm | |
1,5 mm | |
5,5 mm |