Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale HU-13 Gelelektrophoreseeinheit, Dicke 1.5 mm
Zur Verwendung mit der HU13 Midi horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
83.85 CHF - 86.10 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MH-1010 horizontale Gelelektrophorese-Einheiten HIPS |
---|---|
Typ | Kamm |
Dicke (metrisch) | 1.5 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Zähne | Probenvolumen (metrisch) | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Zähne | Probenvolumen (metrisch) | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10111521
|
Fisherbrand™
|
3 mm | 20 μ l | 24 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12338426
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 50 μl | 12 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10419742
|
Fisherbrand™
|
9.5 mm | 60 μ l | 10 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10671692
|
Fisherbrand™
|
5,5 mm | 35 μl | 16 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- farbcodiert
- Höhe einstellbar
- Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
- Well-Tiefe bis zum maximalen 112-Probendurchsatz
Spezifikation
MH-1010 horizontale Gelelektrophorese-Einheiten HIPS | |
Kamm | |
1.5 mm |