Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale HU-13 Gelelektrophoreseeinheit, Dicke 1.5 mm
Zur Verwendung mit der HU13 Midi horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Farbcodiert
- Höhe einstellbar
- Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
- Well-Tiefe bis zum maximalen 112-Probendurchsatz
Spezifikation
MH-1010 horizontale Gelelektrophorese-Einheiten HIPS | |
24 | |
20 μ l |
Kamm | |
1.5 mm | |
3 mm |