Learn More
Copan Italia™ Kombination aus Schlinge und Griff
101.00 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kombination aus Schlinge und Griff |
---|---|
Gauge | 26 G |
Menge | 5 Packungen |
Kalibriert | Nein |
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Inside | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Inside | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11706528
|
Copan Italia™
316C05T |
2 mm |
101.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11726528
|
Copan Italia™
318C05T |
4 mm |
101.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11736528
|
Copan Italia™
319C05T |
5 mm |
101.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716528
|
Copan Italia™
317C05T |
3 mm |
109.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Kombination aus Schlinge und Griff | |
26 G | |
5 Packungen | |
Nein |