Learn More
Copan Italia™ Kombination aus Schlinge und Griff
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) Inside | 2 mm |
| Produkttyp | Kombination aus Schlinge und Griff |
| Gauge | 26 G |
| Menge | 5 Packungen |
| Kalibriert | Nein |