Learn More
Masterflex™ Farbkodierter Schlauch aus PTFE
Marke: Masterflex™ 96130-24
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
3,6 m | |
-240 °C | |
Steril | |
175 psi |
4,8 mm | |
6,4 mm | |
Für dedizierte oder mehrere Leitungen - ermöglicht eine schnelle und einfache Leitungsidentifizierung | |
Je 1 | |
Blau | |
260 °C |