Learn More
Masterflex™ Farbkodierter Schlauch aus PTFE
85.30 CHF - 92.10 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 3,6 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11763169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96130-24
Blau
85.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11753169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
96130-44
Grün
92.10 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Autoklavierbar
PTFE
3,6 m
-240 °C
Steril
260 °C
4,8 mm
6,4 mm
Für dedizierte oder mehrere Leitungen - ermöglicht eine schnelle und einfache Leitungsidentifizierung
Je 1
175 psi