Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Größen lieferbar. Das Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Prüfung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ ST-12-RNBW
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Abnehmbar | |
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung | |
12.7 m |
Farblich sortiert | |
12.7 m x 12.7 mm | |
12.7 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung > Color: Assorted; Dimensions (L x W): 12.7m x 12.7mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur