Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Das Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.
6.75 CHF - 144.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Abnehmbar
Produkttyp Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 25
Produktcode Marke Farbe Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11731596
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-11-6
Blau 12.7 m x 38 mm
16.00 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12320190
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-10-RNBW
Diverse 12,7 m x 25 mm
121.00 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12310190
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-12-RNBW
Farblich sortiert 12.7 m x 12.7 mm
144.00 CHF
24 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11701616
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-20-6
Blau 12,7 m x 50 mm
18.40 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11700085
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-10-23
Braun 12,7 m x 25 mm
11.25 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11867193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-12-17
Chartreuse 12,7 m x 12,7 m
6.75 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11879070
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-34-10
Kupfer 55 m x 19 mm
9.75 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11827193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-12-10
Kupfer 12,7 m x 12,7 m
6.75 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11740075
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-12-23
Dunkelbraun 12,7 m x 12,7 m
6.75 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11770075
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-34-23
Dunkelbraun 55 m x 19 mm
8.85 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11701596
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-11-25
Grün 12.7 m x 38 mm
16.00 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11790075
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-10-14
Grau 12,7 m x 25 mm
11.25 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11771606
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-20-3
Grün 12,7 m x 50 mm
18.40 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11721596
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-11-5
Orange 12,7 m x 38 mm
16.00 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11791606
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-20-5
Orange 12,7 m x 50 mm
18.40 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11887203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-34-13
Lavendel 55 m x 19 mm
29.80 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11897203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-34-15
Hellgrün 55 m x 19 mm
9.75 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11711616
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-20-7
Rosa 12,7 m x 50 mm
18.40 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11711596
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-11-4
Rot 12.7 m x 38 mm
16.00 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11877203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-34-11
Rosé 55 m x 19 mm
10.60 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11721606
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-11-12
Lila 12.7 m x 38 mm
16.00 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11869070
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-34-8
Gelbbraun 55 m x 19 mm
11.65 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11791586
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-11-2
Gelb 12.7 m x 38 mm
16.00 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11761606
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-20-2
Gelb 12,7 m x 50 mm
18.40 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11781586
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Shamrock™
ST-11-1
Weiß 12,7 m x 38 mm
17.20 CHF
12 Meter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
  • Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
  • Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Spezifikation
Abnehmbar
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung