Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Das Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ ST-11-1
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beständig gegen Wasser, Öl und Säure
- Temperaturbereich -20 bis +121 °C
- Für Autoklav, Tiefkühlgerät, Kühlschrank und Backofen
- Universelle Beschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Abnehmbar | |
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung | |
12,7 m |
Weiß | |
12,7 m x 38 mm | |
38 mm |