Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Das Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ ST-20-7
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Abnehmbar | |
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung | |
12,7 m |
Rosa | |
12,7 m x 50 mm | |
50 mm |