Beschreibung
Native COL3A1. Source: Bovine Placenta (Accession #: P04258) The Collagen III alpha 1/COL3A1 Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P04258 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Immunohistochemistry, SDS-PAGE, Western Blot |
| Zusammensetzung | 0.5 M Acetic Acid |
| Gen-ID (Entrez) | 1281 |
| Name | Collagen III alpha 1/COL3A1 protein |
| Quelle | Bovine Serum |
| Lagerungsbedingungen | 4°C. Do not freeze. |
| Kreuzreaktivität | Bovine |
| Forschungskategorie | Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Chromatography |