missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Collagen II Antibody (5B2.5) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18032526 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
Packungsgröße:
25 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18032526 0.025 mL 25 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18032526 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB600844SS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 23 publications

Collagen II Monoclonal specifically detects Collagen II in Human, Mouse, Rat, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Collagen II
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 5B2.5
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:2000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q90W37
Gen-Alias Alpha-1 type II collagen, ANFH, AOM, cartilage collagen, chondrocalcin, COL11A3, Collagen 2, collagen alpha-1(II) chain, collagen II, alpha-1 polypeptide, collagen type 2, collagen, type II, alpha 1, collagen, type II, alpha 1 (primary osteoarthritis, spondyloepiphysealdysplasia, congenital), Collagen-2, MGC131516, SEDC
Gensymbole COL2A1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A purified preparation of lathyritic type II collagen from embryonic chicken sternum
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mL
Forschungsgebiet Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1280.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Chicken, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.