Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | 0.5 M acetic acid |
| Gen-ID (Entrez) | 1277 |
| Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 300 kDa |
| Menge | 0,5 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | Alpha-1 type I collagen, alpha1(I) procollagen, CAFYD, COL1A1, Collagen 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen alpha-1(I) chain preproprotein, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, collagen, type I, alpha 1, EDSARTH1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, type I proalpha 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain |
| Gensymbol | COL1A1 |
| Forschungskategorie | Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cells |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?