Learn More
R&D Systems™ Collagen I Native Protein
Artikelnummer. 18294824 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18294824 0,01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18294824 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP2624270.01G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: ELISA
Native rat collagen I
Source:Rat
Amino Acid Sequence:UniProt P02466, P02454
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zusammensetzung Lyophilised from aqueous 0.1 M acetic acid
Menge 0,01 g
Lagerungsbedingungen Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Rekonstitution Reconstitute in ice cold 0.5 M acetic acid, pH 2.5. Solubility - 10 mg/mL.
Puffer Lyophilised from aqueous 0.1 M acetic acid
Produktlinie Novus
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE