Beschreibung
COL9A1 Polyclonal specifically detects COL9A1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | COL9A1 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 594 |
| Verdünnung | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | alpha-1 polypeptide, collagen, type IX, alpha 1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant COL9A1 (P20849-3; Met1-Pro328). |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |