Learn More
COL1A2 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 3D5E8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66761-1-IG-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16848935
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Type I collagen is a member of group I collagen (fibrillar forming collagen).
Spezifikation
Spezifikation
COL1A2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08123
COL1A2
COL1A2 Fusion Protein Ag6281
20 μL
Primary
Human, Porcine
Antibody
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
3D5E8
Unconjugated
COL1A2
Alpha 2 type I collagen, COL1A2, Collagen alpha 2(I) chain, collagen, type I, alpha 2, OI4
Mouse
Protein G
RUO
100626716, 1278
-20°C