missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COL1A2 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 3D5E8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | COL1A2 |
---|---|
Klon | 3D5E8 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16848935
|
Proteintech
66761-1-IG-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16838935
|
Proteintech
66761-1-IG-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Type I collagen is a member of group I collagen (fibrillar forming collagen).Spezifikation
COL1A2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Alpha 2 type I collagen, COL1A2, Collagen alpha 2(I) chain, collagen, type I, alpha 2, OI4 | |
COL1A2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3D5E8 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Porcine | |
P08123 | |
100626716, 1278 | |
COL1A2 Fusion Protein Ag6281 | |
Primary | |
-20°C | |
COL1A2 |