missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CLPTM1L Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30044065 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30044065 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30044065 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP330644

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CLPTM1L Polyclonal antibody specifically detects CLPTM1L in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CLPTM1L
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Gen-Alias cisplatin resistance related protein CRR9p, Cisplatin resistance-related protein 9, cleft lip and palate transmembrane protein 1-like protein, CLPTM1-like, CLPTM1-like protein, CRR9DKFZp761M2324, CRR9p, DKFZp666M1010, FLJ14400, FLJ32533
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen between 150 and 200
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81037
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.