Learn More
Fisherbrand™ Probenflaschenhalter
Die Clips eignen sich ideal zum einfachen Laden und Entfernen von Röhrchen mit einem Durchmesser von.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12328458
  • 9.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferung in Einzelteilen
  • Das Zubehörsortiment kann ebenfalls autoklaviert werden und ermöglicht einfaches Laden und Entfernen der Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Klemme
Für Röhrchen mit 27 bis 30 mm