Learn More
CLEC9a Antibody (8F9), FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18612119 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18612119 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18612119 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308246F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.25 CHF
    709.80 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 95.45 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CLEC9a Monoclonal specifically detects CLEC9a in Human samples. It is validated for ELISA/Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CLEC9a
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 8F9
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Wirtsspezies Mouse
Immunogen RBL-2H3 cells expressing human CLEC9a fused to an HA epitope
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 283420
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Produktlinie Novus