Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, transparent
Artikelnummer. 10024212 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10024212
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Experimente im Labor mit Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, transparent. Ihrer Graduierung erleichtert das genaue Abmessen.
  • Graduiert
  • Polyethylen-Schnappverschluss
  • Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 139 mm
Anzahl pro Karton 5 Packung
Toleranz ±0.06 ml
Graduated Ja
Klasse A
Außendurchmesser (metrisch) 49 mm