Learn More
Claudin-12 Antibody (393314), FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606573 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18606573 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18606573 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB4284F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.08 CHF
    738.15 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 113.93 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Claudin-12 Monoclonal specifically detects Claudin-12 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Claudin-12
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 393314
Konjugat FITC
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias claudin 12, claudin-12
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Claudin-12, Met1-Thr244, Accession # NP_036261
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9069
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Produktlinie Novus