Spezifikation
1 g | |
± 0,3 mg | |
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse F2 > Masse: 1 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur