Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F2 Proof Line Knopfgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Artikelnummer. 11373384 Alle ansehen Sartorius Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 11373384
missing translation for 'mfr': Sartorius™ YCW314AC02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polierte, nicht magnetisierbare Kalibriergewichte. Das Sartorius™ OIML Proof Line Knopfgewicht der Klasse F2 mit DAkkS-Zertifikat besteht aus Spezialstahl und wird in einem Kunststoffgehäuse geliefert.
  • Nicht magnetisierbar
  • Wird in einem hochwertigen Kunststoffgehäuse (sofern nicht anders angegeben) geliefert, das für den Einsatz in Reinräumen geeignet ist
  • Spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Entspricht der internationalen Empfehlung OIML R111-1
  • DAkkS-zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewicht
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierzertifikat
Klassifikation OIML Klasse F2
Material Edelstahl
Dichte 7,950 kg/m3
Masse 1 g