Learn More
BRAND™ Klasse B SILBERBRAND ETERNA graduierte Pipette
Die graduierte SILBERBRAND ETERNA Pipette der Klasse B besteht aus AR-GLAS™ mit braunen Graduierungen.
Marke: BRAND™ 27007
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- AR-GLAS™
- DIN EN ISO 835
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
Spezifikation
Yes | |
B | |
AR-GLAS | |
Braun | |
2 mL |
DIN EN ISO 835 | |
Volumenabgabe (TD, Ex.) | |
Yes | |
0.02 mL |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Klasse B SILBERBRAND ETERNA graduierte Pipette > Volumen: 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur