Learn More
BRAND™ Klasse B SILBERBRAND ETERNA graduierte Pipette
Artikelnummer. p-7164786 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
25 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15693947
Marke: BRAND™ 27007
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die graduierte SILBERBRAND ETERNA Pipette der Klasse B besteht aus AR-GLAS™ mit braunen Graduierungen.
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aspiratorstopfen Yes
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 835
Klasse B
Beschreibung Volumenabgabe (TD, Ex.)
Material AR-GLAS
Skala Yes
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0.02 mL
Volumen (metrisch) 2 mL