Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Mit diesen Kolben können Sie die Volumina für präzise Messungen in Laboranwendungen genau einstellen. VITLAB™ volumetrische Kolben aus Polypropylen der Klasse B verfügen über eine einzige Kalibriermarkierung, die das kalibrierte Volumen genau definiert.
Marke:  VITLAB™ 671891
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17897800
  • 17.30 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Hochtransparent
  • Mit individuell auf ‘In’ kalibrierter Ringmarke
  • Toleranzen der Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
  • Eine thermische Belastung bis 60 °C überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
  • Um die Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
25 ml
115 mm
6
±0,08 ml
Schraube
DIN EN ISO 1042
Durchsichtig
Polypropylen
Schraubverschluss
60 °C
B
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B > Fassungsvermögen: 25mL; Höhe: 115mm; Lieferumfang: Schraubverschluss; Toleranz: �0,08 ml