Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
1000 mL
Enthält:
NS 10/19-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
Schraubverschluss
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Hochtransparent
- Mit individuell auf ‘In’ kalibrierter Ringmarke
- Toleranzen der Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
- Eine thermische Belastung bis 60 °C überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um die Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 235 mm |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Anzahl pro Packung | 5 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 60 °C |
| Mehr anzeigen |