Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Mit diesen Kolben können Sie die Volumina für präzise Messungen in Laboranwendungen genau einstellen. VITLAB™ volumetrische Kolben aus Polypropylen der Klasse B verfügen über eine einzige Kalibriermarkierung, die das kalibrierte Volumen genau definiert.
Marke:  VITLAB™ 672891
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17817810
  • 20.55 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Hochtransparent
  • Mit individuell auf ‘In’ kalibrierter Ringmarke
  • Toleranzen der Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
  • Eine thermische Belastung bis 60 °C überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
  • Um die Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polypropylen
50 ml
150 mm
6
±0,12 ml
Schraube
DIN EN ISO 1042
Durchsichtig
Polypropylen
Schraubverschluss
60 °C
B
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B > Fassungsvermögen: 50mL; Höhe: 150mm; enthält: Schraubverschluss; Toleranz: �0,12 ml