Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Mit diesen Kolben können Sie die Volumina für präzise Messungen in Laboranwendungen genau einstellen. VITLAB™ volumetrische Kolben aus Polypropylen der Klasse B verfügen über eine einzige Kalibriermarkierung, die das kalibrierte Volumen genau definiert.
Marke: VITLAB™ 676891
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochtransparent
- Individuell auf ‘In’ kalibrierte Ringmarkierung
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN EN ISO 1042
- Wärmebelastung bis 60 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Yes | |
Polypropylen | |
1000 mL | |
310 mm | |
3 | |
±0.80 mL | |
Schraube |
DIN EN ISO 1042 | |
Durchsichtig | |
Polypropylene | |
Screw cap | |
60 °C | |
B |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B > Capacity: 1000mL; Height: 310mm; Includes: Screw cap; Tolerance: ±0.80mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur