Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Mit diesen Kolben können Sie die Volumina für präzise Messungen in Laboranwendungen genau einstellen. VITLAB™ volumetrische Kolben aus Polypropylen der Klasse B verfügen über eine einzige Kalibriermarkierung, die das kalibrierte Volumen genau definiert.
Marke: VITLAB™ 673941
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochtransparent
- Individuell auf ‘In’ kalibrierte Ringmarkierung
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN EN ISO 1042
- Wärmebelastung bis 60 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
- Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
100 ml | |
180 mm | |
6 | |
±0.20 ml | |
Schraube |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
Polypropylen | |
NS 14/23-Stopfen | |
60 ° °C | |
Klasse B |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B > Fassungsvermögen:100mL; Höhe:180mm; Lieferumfang:NS 14/23-Stopfen; Toleranz:±0,20 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction