Learn More
BRAND™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Hochklare Konstruktion aus Polypropylen
- Mit Polypropylen-Stopfen
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 60 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
- Höhe = Höhe ohne Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenaufnahme (TC, in.) |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 146 mm |
| Fehlergrenze | ±0.12 ml |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 60 °C |
| Toleranz | ±0.12 ml |
| Mehr anzeigen |