Learn More
BRAND™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B Artikelnummer.: 10349520
BRAND™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Artikelnummer. 10349520 Alle ansehen Brand Produkte
100 ml, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10349520
Marke: BRAND™ 36038
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochtransparente Polypropylen-Konstruktion. Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 60 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Hochklare Konstruktion aus Polypropylen
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 60 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Höhe = Höhe ohne Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenaufnahme (TC, in.)
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 173 mm
Fehlergrenze ± 0.20 ml
Anzahl pro Packung 1
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 60 °C
Toleranz ±0.20 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klasse Klasse B
Verschlusstyp Stopfen
Verschlussgröße NS 14/23
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
  • Brand BLAUBRAND (DE)
    Brand BLAUBRAND (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND (DE)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B >