Learn More
BRAND™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Hochtransparente Polypropylen-Konstruktion. Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 60 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
Marke:  BRAND™ 36048
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10258020
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochklare Konstruktion aus Polypropylen
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 60 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Höhe = Höhe ohne Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenaufnahme (TC, in.)
PP (Polypropylen)
Polypropylen
± 0.30 ml
bis zu 60 °C
Ja
Stopfen
DIN EN ISO 1042
250 ml
225 mm
1
± 0.30 ml
Klasse B
NS 19/26
Videos
  • Brand BLAUBRAND (DE)
  • Brand BLAUBRAND
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B > Fassungsvermögen: 250 ml; Höhe: 225 mm; Fehlergrenze: ±0.30 ml; Toleranz: ± 0.30 ml