Learn More
BRAND™ Messzylinder aus PMP mit hoher Form, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. BRAND™ Messzylinder der Klasse B PMP (hohe Form) mit geprägter Skala verfügen über einen sechseckigen Sockel für Stabilität.
Marke: BRAND™ 34948
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Hoher Zylinder mit Graduierung und Ausguss
- PMP-Konstruktion (Polymethylpenten)
- Sechskantfuß
- Geprägte Skala
- Entspricht DIN 12 681 ISO 6706
- Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
Spezifikation
250mL | |
Ja | |
121 °C | |
Hexagonal | |
Graduierte Messzylinder |
2 mL | |
± 2 ml | |
Rund | |
315 mm |