Learn More
BRAND™ Messzylinder aus PMP mit hoher Form, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. BRAND™ Messzylinder der Klasse B PMP (hohe Form) mit geprägter Skala verfügen über einen sechseckigen Sockel für Stabilität.
Spezifikation
Klasse | Klasse B |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Max. Temperatur | 121 °C |
Form | Rund |
Base Type | Hexagonal |
Beschreibung
- Hoher Zylinder mit Graduierung und Ausguss
- PMP-Konstruktion (Polymethylpenten)
- Sechskantfuß
- Geprägte Skala
- Entspricht DIN 12 681 ISO 6706
- Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
Spezifikation
Klasse B | |
121 °C | |
Hexagonal |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Graduierter Messzylinder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Messzylinder aus PMP mit hoher Form, Klasse B