Learn More
BRAND™ Messzylinder aus PMP mit hoher Form, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. BRAND™ Messzylinder der Klasse B PMP (hohe Form) mit geprägter Skala verfügen über einen sechseckigen Sockel für Stabilität.
Marke: BRAND™ 34908
Additional Details : Gewicht : 0.74000kg
Beschreibung
- Hoher Zylinder mit Graduierung und Ausguss
- PMP-Konstruktion (Polymethylpenten)
- Sechskantfuß
- Geprägte Skala
- Entspricht DIN 12 681 ISO 6706
- Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
Spezifikation
0,2 ml | |
± 0.2 ml | |
Rund | |
145 mm |
Ja | |
121 °C | |
Hexagonal | |
Graduierte Messzylinder |