Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Messkolben der Klasse B mit Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
GL18
GL25
GL32
Anzahl pro Packung:
3
4
5
6
Toleranz:
0.08 ml
0.12 ml
0.2 ml
0.3 ml
0.5 ml
0.8 ml
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
4 Stück
5 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Hochtransparente PP-Konstruktion
- In einer großen Auswahl an Kapazitäten und Gewindegrößen erhältlich
- Erfüllt die Toleranzen der Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
- Gravimetrisch kalibriert auf “Volumenaufnahme” bei 121 °C
- Kolben können thermische Belastungen bis 60 °C tolerieren, ohne die Grenzwerte dauerhaft zu überschreiten
- Um Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
- Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Aldehyde, Alkohole und Säuren
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme bei 20 °C |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Durchscheinend |
| Beschreibung | Individuell kalibrierte Ringmarkierung |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Anzahl pro Packung | 6 |
| Produkttyp | Volumetric Flask |
| Temperaturbereich (metrisch) | max. 60 °C |
| Mehr anzeigen |