Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse A
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke:  BRAND™ 36174
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10119242
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente PMP-Konstruktion
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse A, DIN EN ISO 1042
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Höhe = Höhe ohne Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenaufnahme (TD, Zoll)
Polypropylen
PMP
± 0.06 ml
121 °C
Ja
DIN EN ISO 1042
50 ml
146 mm
1
± 0.06 ml
Klasse A
Videos
  • Brand BLAUBRAND (DE)
  • Brand BLAUBRAND
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse A > Fassungsvermögen: 50 ml; Höhe: 146 mm; Temperatur: 121 Grad C; Toleranz: ± 0.06 ml