Learn More
Poulten Graf™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Aus Borosilikatglas. Die Poulten Graf™ Messkolben der Klasse A mit Stopfen werden zur Herstellung von Standardlösungen verwendet.
Marke:  Poulten Graf™ RB257/AM/C/5
Additional Details : Gewicht : 0.11844kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12393976
  • 139.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Jeder Kolben verfügt über eine individuelle Nummer zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit.
  • Volac™ Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
3 ml
5
Ja
Trapezförmig
Braun
Borosilikatglas
±0.025 ml
A
7,5/16