Learn More
Poulten Graf™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Artikelnummer. 12373976
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Verschlussgröße:
7,5/16
7/16
Farbe:
Braun
Durchsichtig
Transparent
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12373976
Marke: Poulten Graf™ RB257/AM/A/5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Die Poulten Graf™ Messkolben der Klasse A mit Stopfen werden zur Herstellung von Standardlösungen verwendet.
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Jeder Kolben verfügt über eine individuelle Nummer zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit.
  • Volac™ Borosilikatglas
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 1 ml
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Karton 5
Toleranz ±0.010 ml
Graduated Ja
Klasse A
Bodenform Trapezförmig
Verschlussgröße 7/16