Learn More
Poulten Graf™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Verschlussgröße:
7,5/16
7/16
Farbe:
Braun
Durchsichtig
Transparent
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Mit Polypropylen-Stopfen
- Jeder Kolben verfügt über eine individuelle Nummer zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit.
- Volac™ Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 4 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Karton | 5 |
| Toleranz | ±0.025 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Bodenform | Trapezförmig |
| Verschlussgröße | 7/16 |