Learn More
Poulten Graf™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Aus Borosilikatglas. Die Poulten Graf™ Messkolben der Klasse A mit Stopfen werden zur Herstellung von Standardlösungen verwendet.
Marke: Poulten Graf™ RB257/AM/E/5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit Polypropylen-Stopfen
- Jeder Kolben verfügt über eine individuelle Nummer zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit.
- Volac™ Borosilikatglas
Spezifikation
Polypropylen | |
5 ml | |
5 | |
Ja | |
Trapezförmig |
Braun | |
Borosilikatglas | |
±0.025 ml | |
A | |
7/16 |