Learn More
BINDER™ Unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1
BINDER™ unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 für sichere und konsistente Temperaturregelung.
570.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 – mit visuellem Alarm (DIN 12880) |
---|---|
Material | Plastic |
Typ | Temperatur-Kalibrierzertifikat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturregelung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16454349
|
BINDER™
8012-1643 |
BINDER Kammern FD 56, FD 115, FD 260, BINDER Kammern FD 720 |
570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16464349
|
BINDER™
8012-1644 |
BINDER Kammern FED 56, FED 115, FED 260, FED 720 |
570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Klasse 3.1
- Mit visuellem Alarm
- Sicherheitsvorrichtungen sind auch in den Klassen 2 und 3.3 erhältlich
Spezifikation
Unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 – mit visuellem Alarm (DIN 12880) | |
Plastic | |
Temperatur-Kalibrierzertifikat | |
Temperaturregelung |