Learn More
BINDER™ Unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1
Artikelnummer. 16454349 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern FD 56, FD 115, FD 260, BINDER Kammern FD 720
BINDER Kammern FED 56, FED 115, FED 260, FED 720
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16454349
Marke: BINDER™ 80121643
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BINDER™ unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 für sichere und konsistente Temperaturregelung.
  • Klasse 3.1
  • Mit visuellem Alarm
  • Sicherheitsvorrichtungen sind auch in den Klassen 2 und 3.3 erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 – mit visuellem Alarm (DIN 12880)
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern FD 56, FD 115, FD 260, BINDER Kammern FD 720
Material Plastic
Typ Temperatur-Kalibrierzertifikat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturregelung