Learn More
OHAUS™ Klemmband
Artikelnummer. 17161001 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
30,000 x 20,000 x 5,000 cm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 17161001
Marke: OHAUS™ 30586774
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klemmband zur Verwendung mit Rührwerken.
  • Rührwerkzubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Höhe (metrisch) 5,000 cm
Breite (metrisch) 20,000 cm
Gewicht (metrisch) 330,000 g
Abmessungen (L x B x H) 30,000 x 20,000 x 5,000 cm