missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CKS1B (Human) Recombinant Protein

Human CKS1B full-length ORF ( AAH07751, 1 a.a. - 79 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00001163-P01.10ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16133251

  • 364.00 CHF / 10 Mikrogramm

Verfügbar ab: 03-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MSHKQIYYSDKYDDEEFEYRHVMLPKDIAKLVPKTHLMSESEWRNLGVQQSQGWVHYMIHEPEPHILLFRRPLPKKPKK
Spezifikation

Spezifikation

AAH07751
CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CKS1B
GST
1163
Wheat germ expression system
10 μg
CKS1, PNAS-16, PNAS-18, ckshs1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote