Learn More
Abnova™ CKS1B (Human) Recombinant Protein
Human CKS1B full-length ORF ( AAH07751, 1 a.a. - 79 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH07751 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1163 |
Name | CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16133251
|
Abnova™
H00001163-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16143251
|
Abnova™
H00001163-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MSHKQIYYSDKYDDEEFEYRHVMLPKDIAKLVPKTHLMSESEWRNLGVQQSQGWVHYMIHEPEPHILLFRRPLPKKPKK
Spezifikation
AAH07751 | |
CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CKS1, PNAS-16, PNAS-18, ckshs1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1163 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CKS1B | |
GST |