Learn More
Abnova™ CKS1B (Human) Recombinant Protein
Human CKS1B full-length ORF ( AAH07751, 1 a.a. - 79 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00001163-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16143251
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MSHKQIYYSDKYDDEEFEYRHVMLPKDIAKLVPKTHLMSESEWRNLGVQQSQGWVHYMIHEPEPHILLFRRPLPKKPKK
Spezifikation
Spezifikation
AAH07751
CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CKS1B
GST
1163
Wheat germ expression system
25 μg
CKS1, PNAS-16, PNAS-18, ckshs1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer